Stampa…
DL-Leucic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930492-100G OR930492-25G OR930492-5G
APOSOR930492-100GEA 372 EUR
APOSOR930492-100G APOSOR930492-25G APOSOR930492-5G
DL-Leucic acid 95%
DL-Leucic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004246
CAS Number: 498-36-2