Stampa…
N-Methyl-DL-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR930477-100G OR930477-1KG OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA 125 EUR
APOSOR930477-100G APOSOR930477-1KG APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di fusione: 317 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063136
CAS Number: 600-21-5