Stampa…
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-1-isopropyl-3-methylpyrazole, 1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR930472-1G OR930472-250MG OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 270 EUR
APOSOR930472-1G APOSOR930472-250MG APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00514520
CAS Number: 1124-16-9