2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G
OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA
114
EUR
APOSOR930471-1G
APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199,6342 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018900 CAS Number: 17641-08-6 |