Stampa…
(3-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930462-1G OR930462-250MG
APOSOR930462-1GEA 720 EUR
APOSOR930462-1G APOSOR930462-250MG
(3-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(3-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419331
CAS Number: 180741-30-4