Stampa…
2-Chloro-4-phenylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9304-1G OR9304-5G OR9304-10G
APOSOR9304-1GEA 102 EUR
APOSOR9304-1G APOSOR9304-5G APOSOR9304-10G
2-Chloro-4-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-4-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234600
CAS Number: 13036-50-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III