Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-2-propynoic acid, (4-Chlorophenyl)propargylic acid
OR930388-1G OR930388-250MG
APOSOR930388-1GEA 252 EUR
APOSOR930388-1G APOSOR930388-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid
Formula: C₉H₅ClO₂
Peso molecolare: 180,5878 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046550
CAS Number: 3240-10-6