Stampa…
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methyl-4-nitrophenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
OR930371-1G OR930371-5G
APOSOR930371-1GEA 65.5 EUR
APOSOR930371-1G APOSOR930371-5G
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007171
CAS Number: 80866-75-7