Stampa…
(1-Indolyl)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930357-1G OR930357-5G
APOSOR930357-1GEA 0 EUR
APOSOR930357-1G APOSOR930357-5G
(1-Indolyl)acetic acid 96%
(1-Indolyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047262
CAS Number: 24297-59-4