Stampa…
2,3,5-Triclorofenolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930342-1G OR930342-5G
APOSOR930342-1GEA 292 EUR
APOSOR930342-1G APOSOR930342-5G
2,3,5-Triclorofenolo 95%
2,3,5-Triclorofenolo
Formula: C₆H₃Cl₃O
Peso molecolare: 197,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002164
CAS Number: 933-78-8