Stampa…
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
OR930328-25G OR930328-5G
APOSOR930328-25GEA 931 EUR
APOSOR930328-25G APOSOR930328-5G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₉H₁₆NO₂
Peso molecolare: 170,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006187
CAS Number: 2896-70-0