Stampa…
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylate, Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 470 EUR
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₅N₃O₄
Peso molecolare: 171,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00505604
CAS Number: 138786-86-4