Stampa…
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930324-10G OR930324-25G
APOSOR930324-10GEA 212 EUR
APOSOR930324-10G APOSOR930324-25G
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
2-(Ethoxymethyl)furan
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258625
CAS Number: 6270-56-0