Stampa…
2-Chlorothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9303-25G OR9303-5G
APOSOR9303-25GEA 59.7 EUR
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Chlorothiazole 98%
2-Chlorothiazole
Formula: C₃H₂ClNS
Peso molecolare: 119,57 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Densità: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210701
CAS Number: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III