Stampa…
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 190 EUR
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137603
CAS Number: 23973-22-0