Stampa…
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
OR930225-1G OR930225-250MG
APOSOR930225-1GEA 575 EUR
APOSOR930225-1G APOSOR930225-250MG
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975789
CAS Number: 86477-09-0