Stampa…
6-Cyanopicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR930215-250MG OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA 130 EUR
APOSOR930215-250MG APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Peso molecolare: 148,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574696
CAS Number: 872602-74-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III