Stampa…
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 114 EUR
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Punto di fusione: 237…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258874
CAS Number: 103204-69-9