Stampa…
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR930185-10G OR930185-1G OR930185-5G
APOSOR930185-10GEA 116 EUR
APOSOR930185-10G APOSOR930185-1G APOSOR930185-5G
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06654233
CAS Number: 13674-16-3