N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930160-1G
OR930160-250MG
APOSOR930160-1GEA
648
EUR
APOSOR930160-1G
APOSOR930160-250MG
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formula:
C₁₁H₁₅N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13191648 CAS Number: 7546-48-7 |