Stampa…
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930137-1G OR930137-250MG
APOSOR930137-1GEA 647 EUR
APOSOR930137-1G APOSOR930137-250MG
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
2-tert-Butoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258844
CAS Number: 35129-22-7