5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9301-1G
OR9301-250MG
OR9301-5G
APOSOR9301-1GEA
84.1
EUR
APOSOR9301-1G
APOSOR9301-250MG
APOSOR9301-5G
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₉H₇BrN₂O Punto di fusione: 95…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08435902 CAS Number: 160377-58-2 |