Stampa…
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
OR930094-1G OR930094-250MG
APOSOR930094-1GEA 98.9 EUR
APOSOR930094-1G APOSOR930094-250MG
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Peso molecolare: 195,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987934
CAS Number: 99469-85-9