1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
OR930083-1G
OR930083-25G
OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA
88.7
EUR
APOSOR930083-1G
APOSOR930083-25G
APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formula:
C₆H₁₂O₄ Peso molecolare: 148,17 g/mol Densità: 1,224 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134161 CAS Number: 60134-26-1 |