Stampa…
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 109 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.03 g/mol
Punto di ebollizione: 237
Punto di fusione: 25…29 °C
Densità: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02673631
CAS Number: 52414-97-8