Stampa…
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930054-1G OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA 807 EUR
APOSOR930054-1G APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06199339
CAS Number: 640291-93-6