Stampa…
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR930049-1G OR930049-5G
APOSOR930049-1GEA 132 EUR
APOSOR930049-1G APOSOR930049-5G
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₂HBrN₂S
Peso molecolare: 165,0117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687255
CAS Number: 43201-13-4