Stampa…
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 752 EUR
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Formula: C₆H₇N₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075820
CAS Number: 443-72-1