Stampa…
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929999-1G OR929999-250MG
APOSOR929999-1GEA 379 EUR
APOSOR929999-1G APOSOR929999-250MG
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formula: C₈H₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09034189
CAS Number: 50737-35-4