1-(2-Chloroethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929983-1G
OR929983-250MG
APOSOR929983-1GEA
488
EUR
APOSOR929983-1G
APOSOR929983-250MG
1-(2-Chloroethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one 95%
1-(2-Chloroethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Formula:
C₅H₉ClN₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907794 CAS Number: 69049-03-2 |