[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929979-1G
OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA
466
EUR
APOSOR929979-1G
APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Formula:
C₈H₁₅N₃ Peso molecolare: 153,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261514 CAS Number: 927986-27-4 |