Stampa…
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 80 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,0366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16659663
CAS Number: 1043688-99-8