Stampa…
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929968-100G OR929968-25G OR929968-5G
APOSOR929968-100GEA 260 EUR
APOSOR929968-100G APOSOR929968-25G APOSOR929968-5G
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041037
CAS Number: 13524-04-4