Stampa…
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929931-1G OR929931-5G
APOSOR929931-1GEA 21.5 EUR
APOSOR929931-1G APOSOR929931-5G
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile 98%
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01846132
CAS Number: 35202-54-1