Stampa…
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 357 EUR
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09733571
CAS Number: 123926-62-5