Stampa…
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 383 EUR
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738895
CAS Number: 60843-63-2