6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929870-1G
OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA
135
EUR
APOSOR929870-1G
APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₈H₈N₂ Peso molecolare: 132,1600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659664 CAS Number: 824-51-1 |