Stampa…
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929851-1G OR929851-25G OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA 71.2 EUR
APOSOR929851-1G APOSOR929851-25G APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Formula: C₇H₈O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08685124
CAS Number: 5857-42-1