Stampa…
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
OR929842-100G OR929842-25G
APOSOR929842-100GEA 190 EUR
APOSOR929842-100G APOSOR929842-25G
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004457
CAS Number: 2110-78-3
UN: 3272
ADR: 3,III