Stampa…
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 130 EUR
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Formula: C5H5ClN2
Peso molecolare: 128.5596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574686
CAS Number: 54198-89-9