Stampa…
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 404 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 120 °C
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021813
CAS Number: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III