Stampa…
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929794-1G OR929794-250MG
APOSOR929794-1GEA 488 EUR
APOSOR929794-1G APOSOR929794-250MG
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16769133
CAS Number: 867131-59-7