Stampa…
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-hydroxy-p-anisaldehyde
OR929791-1G OR929791-5G
APOSOR929791-1GEA 53.9 EUR
APOSOR929791-1G APOSOR929791-5G
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425852
CAS Number: 37687-57-3