Stampa…
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929782-100G OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA 176 EUR
APOSOR929782-100G APOSOR929782-25G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191234
CAS Number: 39741-41-8