Stampa…
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929762-100MG OR929762-1G OR929762-250MG
APOSOR929762-100MGEA 68.4 EUR
APOSOR929762-100MG APOSOR929762-1G APOSOR929762-250MG
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09966063
CAS Number: 695-85-2