Stampa…
3-Thiazol-2-ylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Thiazol-2-yl-benzaldehyde
OR929751-1G OR929751-250MG
APOSOR929751-1GEA 234 EUR
APOSOR929751-1G APOSOR929751-250MG
3-Thiazol-2-ylbenzaldehyde 95%
3-Thiazol-2-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Peso molecolare: 189,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797781
CAS Number: 885465-97-4