2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929733-100MG
OR929733-1G
OR929733-250MG
APOSOR929733-100MGEA
161
EUR
APOSOR929733-100MG
APOSOR929733-1G
APOSOR929733-250MG
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₈H₉NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19706035 CAS Number: 1190391-79-7 |