Stampa…
2,6-Diethylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 235 EUR
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diethylphenol 98%
2,6-Diethylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01707589
CAS Number: 1006-59-3