Stampa…
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929697-1G OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA 377 EUR
APOSOR929697-1G APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formula: C₉H₂₀N₂
Peso molecolare: 156.27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07365293
CAS Number: 132740-52-4