Stampa…
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929662-1G OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA 134 EUR
APOSOR929662-1G APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00137848
CAS Number: 60781-83-1